L1290
Lactoferricin B, fragment 4-14 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
bLFC (26-36), bovine lactoferricin
Größe auswählen
321,00 €
Größe auswählen
About This Item
321,00 €
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Löslichkeit
H2O: soluble
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Wirkungsweise
cell membrane | interferes
Lagertemp.
−20°C
Amino Acid Sequence
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)