Merck
L081000
Sigma-Aldrich
Acetonitril mit 0,1 % Trifluoressigsäure
Synonym(e):
[Methylcyanid
Größe auswählen
180 L
6.610,00 €
6.610,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
180 L
6.610,00 €
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.03
6.610,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Qualitätsniveau
Format
mixture
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)