4.80672
Acetonitrile solution
suitable for HPLC, LiChrosolv®, contains 0.05% (v/v) trifluoroacetic acid
Synonym(e):
Acetonitril -Lösung, ACN + TFA
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Acetonitril mit 0,05 % (v/v) Trifluoressigsäure, LiChrosolv®
Dampfdruck
97 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
LiChrosolv®
Qualität
isocratic
Form
liquid
Konzentration
0.045-0.055 % (v/v) (trifluoroacetic acid)
Methode(n)
HPLC: suitable
bp
81.6 °C/1,013 hPa
Übergangstemp.
flash point 2 °C (Information refers to the main component.)
Dichte
0.782 g/mL at 25 °C
Format
mixture
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChIKey
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - Information refers to the main ingredient.
Flammpunkt (°C)
2 °C - Information refers to the main ingredient.