I2534
Anti-Importin β antibody,Mouse monoclonal
clone 31H4, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-Imp β
Größe auswählen
438,90 €
Listenpreis627,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am31. März 2025Details
Größe auswählen
About This Item
438,90 €
Listenpreis627,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am31. März 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
31H4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~97 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, mouse, bovine
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa total cell extract
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KPNB1(3837)
mouse ... Kpnb1(16211)
rat ... Kpnb1(24917)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunofluorescent staining
- coimmunoprecipitaion
- western blotting
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)