Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122103
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltensterility
sterile
feature
individually wrapped
packaging
pk of 500
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific
technique(s)
cell culture: suitable
size × width × thickness
172 mm × 37 mm × 4 mm
Features and Benefits
- Smooth spreading is aided by a domed headpiece.
- Agar tears are reduced with a flexible rippled handle and domed spreading bar.
- Disposable
- γ sterilized
Legal Information
Delta is a trademark of Heathrow Scientific LLC
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description individually wrapped, sterile, pk of 500 | description green, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped) | description L-Shape, sterile, pack of 500 ea (Packed as 50 x bags of 10ea) | description Green PS, sterile |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| packaging pk of 500 | packaging pack of 500 ea (individually wrapped) | packaging pack of 500 ea (Packed as 50 x bags of 10ea) | packaging case of 3500 |
| feature individually wrapped | feature - | feature - | feature - |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS8171A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS8171B | manufacturer/tradename Corning ETAT-04 |
| size × width × thickness 172 mm × 37 mm × 4 mm | size × width × thickness - | size × width × thickness - | size × width × thickness - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?