Merck
HS4426R
Centrifuge Tube
capacity 15 mL, natural, conical bottom, pack of 500 ea (Racked)
Synonym(e):
Laboratory Centrifuge Tube
Größe auswählen
500 EACH
181,00 €
181,00 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 EACH
181,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
NACRES:
NB.11
181,00 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Materialien
conical bottom
natural
natural polypropylene tube (with blue cap)
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap external thread
graduations additional graduation mark at 15 mL
Verpackung
pack of 500 ea (Racked)
Hersteller/Markenname
Heathrow Scientific HS4426R
Parameter
11,000 × g max. RCF
Kappendurchm.
22.4 mm
Kapazität
15 mL
Röhrchendurchm.
17 mm
Eignung
suitable for (Centrifugation, vortexing)
Allgemeine Beschreibung
The Conical Centrifuge Tubes are sterile with lot-to-lot traceability and easy tear packaging.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Conical Tube Volume- 15 mL
  • Lot-to-lot traceability with easy tear packaging
  • Writing area and flat polyethylene lids for easy labelling
  • Imprinted graduations
  • Recyclable chipboard used for the racks making them more environmentally friendly
  • Racked Sterile
  • Autoclavable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)