Merck
HS1420BB
Weigh Boat
Weigh Boat
Medium, square white polystyrene, Anti-Static, pack of 500 ea
Synonym(e):
weigh boat, weigh dish, weighing dish, weighing pan
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.71
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
square white polystyrene
Größe
medium
Leistungsmerkmale
Anti-Static
Verpackung
pack of 500 ea
Hersteller/Markenname
Heathrow Scientific HS1420BB
L × B × H
85 mm × 85 mm × 24 mm
Farbe
white
Allgemeine Beschreibung
Flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • temperature range -10 to 70C
  • disposable
  • shallow with a wide, flat bottom to resist tipping
  • rounded corners simplify transfer
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
Bewertungen
Aktive Filter
  1. 1 Bewertung ohne Rezension