Merck
HS120177
Sharps container
1 lb, red polypropylene
About This Item
UNSPSC-Code:
41123300
NACRES:
NB.51
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
red polypropylene
Leistungsmerkmale
Holds sharps
Verpackung
pack of 18 ea
Hersteller/Markenname
Heathrow Scientific HS120177
Größe
115x115x192 mm
Kapazität
1 lb
Allgemeine Beschreibung
The Sharps Container is easy to use and transport. Provides safe disposal of syringes, needles and other small sharps.
  • Stackable to reduce storage space before use
  • 1.0 L capacity (Quart) with a clear lid to view fill level
  • Slide access lid for temporary and final closures for safety and security
  • Built-in needle removal port, preventing direct contact with sharps
  • Compatible with the Droplet Blood Collection Tray
  • Measures 4.5 x 4.5 x 7.5 in (11.5 x 11.5 x 19.2 cm)
  • Pack of 18
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)