Merck
HS120043
Microtube Storage Box
Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes, black polypropylene, pk of 5
About This Item
UNSPSC-Code:
41123300
NACRES:
NB.12
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
black polypropylene
Leistungsmerkmale
Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes
Verpackung
pk of 5
Hersteller/Markenname
Heathrow Scientific HS120043
L × B × H
5.6 in. × 6 in. × 2.2 in.
Well-Durchm.
12.3 mm
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • for larger storage requirements of 1.5-2.0 mL microtubes or cryogenic vials
  • easy-open hinged lid with snap clasp
  • autoclavable
  • designed for quick visual identification
  • uniform wells with location indentification
  • tube capacity is indicated on the outside of the box
  • translucent vibrant colors with frosted labeling area
  • debossed with a distinctive wave design
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)