D8515
Deoxyribonucleic acid−cellulose double-stranded from calf thymus DNA
lyophilized powder
Synonym(e):
DNA, Deoxyribonucleic acid, ds-DNA-Cellulose, DNA-Cellulose
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized powder
Kennzeichnungsgrad
3-8 mg double-stranded calf thymus DNA/g
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Qualität
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable