Wichtige Dokumente
H6666
Keratinozyten-Wachstumsfaktor human
HumanKine®, >95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
FGF-7, KGF
Größe auswählen
397,00 €
Versandbereit am02. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
397,00 €
Versandbereit am02. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Keratinozyten-Wachstumsfaktor human, KGF, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Assay
>95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
4-20 ng/mL EC50
Qualität
endotoxin tested
Mol-Gew.
dimer 17-30 kDa (glycosylated)
Verpackung
pkg of 10 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<1 EU/μg
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... FGF7(2252)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Vergleichbares Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?