H4385
Hanks-Salze -Lösung
10 ×, Modified, without calcium, magnesium or sodium bicarbonate
Synonym(e):
HBSS
Empfohlene Produkte
Konzentration
10 ×
pH-Wert
5.8-6.0
Anwendung(en)
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?