Wichtige Dokumente
55037C
Hanks-Salze -Lösung
HBSS Modified, with calcium, with magnesium, without phenol red, liquid, suitable for cell culture
Arzneimittelherstellung
Beschreibung
for research or for further manufacturing use
Sterilität
sterile
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Komponenten
NaHCO3: 350 mg/L
phenol red: no
Versandbedingung
ambient
Anwendung
Ergänzung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)