H2414
Anti-Humanin (HN) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Humanin Detection Antibody, Rabbit Anti-Humanin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1:500
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MT-RNR2(4550)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation (1:300)
- fluorescent immunohistochemistry (1:300)
- immunoblotting (1:500)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable