Wichtige Dokumente
F9887
Anti-Kaninchen-IgG (Gesamtmolekül)-FITC in Ziege hergestellte Antikörper
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Goat Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Fluorescein isothiocyanate
Biologische Quelle
goat
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Enthält
≥15 mM sodium azide as preservative
Lagerbedingungen
protect from light
Methode(n)
direct immunofluorescence: 1:160
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:160
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)