Wichtige Dokumente
H1506
3α-Hydroxysteroid-Dehydrogenase Zubereitung aus Pseudomonas testosteroni
≥15 units/mg protein
Synonym(e):
3α-Hydroxysteroid:NAD(P)+ oxidoreductase
Größe auswählen
619,00 €
Versandbereit am01. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
619,00 €
Versandbereit am01. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bacterial (Pseudomonas testosteroni)
Form
lyophilized solid
Spezifische Aktivität
≥15 units/mg protein
Aufgereinigt durch
chromatography
Zusammensetzung
Protein, ≥25%
Fremdaktivität
β-hydroxysteroid dehydrogenase ≤0.5%
alcohol dehydrogenase ≤0.05%
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
- in the preparation of composite electrode platform to for the determination of androsterone[1]
- in potassium phosphate buffer for the bioluminescent assay of bile acids in serum[2]
- for total bile salts assay using an enzymatic method[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)