Merck
GN662102
Greiner CELLSTAR® Multiwell-Kulturplatten
24 well, suspension
Synonym(e):
Greiner CELLSTAR® Multiwell-Kulturplatten
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
Materialien:
polystyrene
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polystyrene
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Greiner 662102
Verfügbarkeit
available only in China
Anwendung
Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates are suitable for suspension culture cells and hybridoma cells.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Detectable DNase-, RNase-, human DNA-free
  • Non-pyrogenic and non-cytotoxic
  • The lid enables gas exchange with minimal evaporation
  • Single-position lids prevent cross-contamination
  • Well coding with alphanumeric values
  • Packaging is easy to open
  • Compatible with automated systems
  • Suitable for automation and all common instruments
  • High clarity and low autofluorescence
  • Hydrophobic surface
Rechtliche Hinweise
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)