GERPN418
ECL™ Advance Blocking Reagent
Cytiva RPN418
Synonym(e):
ECL™ Blocking Agent
Anwendung
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)