Merck
GERPN303T
Hybond®-NX Nylon hybridization membranes
W × L 30 cm × 3 m, pack of 1 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41105339
NACRES:
NB.22
Materialien
neutral nylon membrane
Form
solid
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva RPN303T
B × L
30 cm × 3 m
Farbe
White
Porengröße
0.45 μm pore size
Rechtliche Hinweise
Hybond is a registered trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)