Fortfahren mit
D6434
DMEM/F-12
With HEPES, sodium bicarbonate and sodium pyruvate, without ʟ-glutamine and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
DME/F-12, 1:1 Mischung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Dulbecco Modifiziertes Eagle-Medium/Nährstoffmischung F-12 Ham, With 15 mM HEPES and sodium bicarbonate, without L-glutamine and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
L-glutamine: no
phenol red: no
NaHCO3: yes
HEPES: 15 mM
sodium pyruvate: 0.055 g/L
glucose: 3.15 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Das Aldehyd Pyridoxal wurde durch Pyridoxin ersetzt. Durch diese Änderung wird die Stabilität des Mediums nachweislich verbessert. Geeignet für das Wachstum eines breiten Spektrums von Zelltypen unter Bedingungen mit geringem Serum. Die Abwesenheit von Phenolrot macht dieses Medium zu einem bevorzugten Medium für Klon- und Stammzellkulturen.
Application
Dulbeccos Modified Eagle Medium/Nährstoffmischung F-12 nach Ham wird zum Kultivieren von Folgendem verwendet:
  • Rinderendometriumepithelzellen[1]
  • Krebsstammzellen[2]
  • Brustkrebszelllinie[3]
Preparation Note
Ergänzungsmittel mit 0,365 g/L L-Glutamin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D2906D8437D8900
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
sterile-filtered
sterility
-
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
powder
components
L-glutamine: no
phenol red: no
NaHCO3: yes
HEPES: 15 mM
sodium pyruvate: 0.055 g/L
glucose: 3.15 g/L
components
NaHCO3: no
L-glutamine: yes
phenol red: no
sodium pyruvate: 0.055 g/L
glucose: 3.15 g/L
HEPES: 15 mM
components
glucose: 3.15 g/L
HEPES: yes
L-glutamine: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: 0.055 g/L
components
sodium pyruvate: 0.055 g/L
HEPES: 15 mM
NaHCO3: no
L-glutamine: yes
glucose: 3.15 g/L
phenol red: yes
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)