Merck
GE80-1106-56
Cooling tubing for MultiTemp IV thermostatic controller
L × O.D. × I.D. 4 m × 12 mm × 8 mm, pack of 1 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41105108
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 80110656
L × AD × ID
4 m × 12 mm × 8 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The cooling tubing, tubing connector set and hose clamps provide a flexible and safe way to connect Multiphor II to a thermostatic circulator such as MultiTemp III.
Rechtliche Hinweise
MultiTemp is a trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)