GE17-5182-01
SOURCE™ 15S 4.6/100 PE
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
sulfonate group
Materialien
polypropylene column
Beschreibung
Ion Exchanger Type (value)
Verpackung
pkg of 1 ea
Parameter
580 psi
Bettgröße
4.6 mm × 100 mm
Bettvolumen
1.7 mL
Säule ID
4.6 mm
Matrix
polymeric
polystyrene/divinylbenzene
Aktive Matrixgruppe
sulphonate phase
Durchschnittliche Teilgröße
15 μm
cleaning
1-14
Arbeitsbereich
2-13
Eignung
suitable for bioprocess medium (BioProcess medium. Columns not suitable for use with ÄKTAprime plus system.)
Trenntechnik
cation exchange
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- SOURCE™ 15S media are an excellent choice for fast, high-resolution purifications and easy scale-up
- Rigid, monodispersed, spherical particles with controlled pore-size distribution offer excellent fLow characteristics, sample loading of up to 25 mg of Protein/mL, and improved stability in organic solvents and pH extremes
- Improved capacity compared to MonoBeads but with a slightly lower resolution.
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)