GE17-0686-01
Mini Q™ PC 3.2/3
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
-OCH2CH(OH)CH2OCH2CH(OH)CH2N+(CH3)3
Beschreibung
Ion Exchanger Type (value)
Verpackung
pkg of 1 ea
Parameter
100 bar (1450 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
1450 psi
Bettgröße
3.2 mm × 30 mm
Bettvolumen
0.24 mL
Säule ID
3.2 mm
Matrix
PS-DVB particle platform
monodisperse polystyrene/divinyl benzene particles
Aktive Matrixgruppe
ammonium ion, quaternary phase
Partikelgröße
3 μm
cleaning
2-14
Arbeitsbereich
3-11
Trenntechnik
anion exchange
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Monodisperse 3 μm nonporous beads yield exceptional resolution, speed, reproducibility, and durability.
- PC columns are designed for micropurification.
- Nonporous matrix of MiniBeads improves resolution and flow kinetics, better withstands back pressure, and minimizes nonspecific adsorption of the sample.
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)