90820
Tributylphosphat
puriss., ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
TBP, TBPA
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
9.2 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
27 mmHg ( 178 °C)
7.3 mmHg ( 150 °C)
Qualität
puriss.
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
770 °F
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
bp
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−79 °C (lit.)
Dichte
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChIKey
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Als Extraktionsmittel für Monocarbonsäuren (Ameise, Essig, Propion) aus einem wässrigen Medium.
- Als Additiv zur Leistungssteigerung von Grätzel-Zellen.
- Als Lösungsmittel in Kombination mit ionischer Flüssigkeit [1-Butyl-3-methyl-imidazolium-tetrafluorborat] für die Extraktion von Phenol und Chlorphenolen.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
293.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
145 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?