GE17-0430-01
CNBr-aktivierte Sepharose™ 4B
Cytiva 17-0430-01, pack of 15 g
Synonym(e):
CNBr Sepharose 4B
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 15 g
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0430-01
Matrix
4% agarose
Partikelgröße
45-165 μm
Durchschnittlicher Durchmesser
90 μm
ligand dependent
2-11
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
CNBr-aktivierte Sepharose Sepharose™ 4B ist ein präaktiviertes Medium für die Immobilisierung von Liganden, die primäre Amine enthalten. Sie bietet eine sehr bequeme Möglichkeit, Liganden mittels der Cyanogenbromid-Methode zu immobilisieren. Die Kopplungsreaktion verläuft spontan und schnell und ist einfach auszuführen. Der Anwendungsbereich umfasst die Immobilisierung von Proteinen, Peptiden und Nukleinsäuren.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Zur Immobilisierung von Antikörpern oder anderen großen Proteinen mit -NH2-Gruppen durch Kopplung an die Matrix
- In über 25 Jahren bewährt beim Koppeln von Liganden mit primären Aminogruppen
- Chemisch stabiles Produkt dank Mehrfachanhaftung
- Die Kopplungsreaktion mit der Cyanogenbromid-Methode verläuft spontan und schnell und ist einfach auszuführen
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
This page shows coupling through the primary amine of a ligand with a NHS-activated Sepharose High Performance, NHS-activated Sepharose 4 Fast Flow and CNBr-activated Sepharose from Cytiva.