The gasket adheres well to a coverslip and is easy to remove, sterilize and reuse.
GBL103250
Grace Bio-Labs reusable CultureWell™ gaskets
wells, 50, diam. × depth 3 mm × 1 mm, well capacity (3-10 μL)
Synonym(e):
reusable slide gasket, reusable slide well
Größe auswählen
91,40 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
91,40 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
clear silicone
Sterilität
(non-sterile)
non-sterile
Leistungsmerkmale
wells 50
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
Grace Bio-Labs 103250
Durchm. × Tiefe
3 mm × 1 mm
Außenmaß L × B
61 mm × 24 mm
Wellbereich
0.07 cm2
Well-Kapazität
(3-10 μL)
Wells
50
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Fluorescent imaging
Immunohistochemistry
Cell Culture
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)