Merck
G9382
Sigma-Aldrich
Gelatine aus Rinderhaut
gel strength ~225 g Bloom, Type B
Synonym(e):
Bovine gelatin
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.26
Biologische Quelle
bovine skin
Typ
Type B
Assay
≥95% protein basis (biuret)
Form
powder
Methode(n)
ELISA: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Löslichkeit
H2O: soluble 50 mg/mL
Komponenten
Gelatine ist ein heterogenes Gemisch aus wasserlöslichen Proteinen mit hoher mittlerer Molekularmasse, das in Kollagen vorhanden ist. Die Proteine werden mittels Sieden der relevanten Haut, Sehnen, Ligamente, Knochen usw. in Wasser extrahiert. Gelatine vom Typ A wird aus mit Säure aufgeschlossenem Gewebe gewonnen. Gelatine vom Typ B wird aus mit Kalklauge geäschertem Gewebe gewonnen.
Vorsicht
Trockene Gelatine bleibt viele Jahre unverändert, wenn sie in einem luftdicht verschlossenen Behälter bei Raumtemperatur aufbewahrt wird. Bei einer Erhitzung auf 100 °C in Gegenwart von Luft schwillt sie auf, wird weich und zersetzt sich in eine kohlenstoffhaltige Masse, wobei Pyridinbasen und Ammonium entstehen.
Angaben zur Herstellung
This product is derived from bovine skin. Gelatin is soluble in hot than in cold water. It is practically insoluble in most organic solvents such as alcohol, chloroform, carbon disulfide, carbon tetrachloride, ether, benzene, acetone, and oils. The Bloom number, determined by the Bloom gelometer, is an indication of the strength of a gel formed from a solution of the known concentration. The Bloom number is proportional to the average molecular mass. Bloom numbers of porcine skin Gelatin vary from 90 to 300 g. This product has a gel strength of 225.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
K A van der Lee et al.
Journal of lipid research, 41(1), 41-47 (2000-01-11)
Long-chain fatty acids are the most important substrates for the heart. In addition, they have been shown to affect signalling pathways and gene expression. To explore the effects of long-chain fatty acids on cardiac gene expression, neonatal rat ventricular myocytes
Ochuko L Erukainure et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 83, 1478-1484 (2016-10-25)
The immunomodulatory potentials of the crude methanolic extract and fractions [n-hexane (Hex), n-dichloromethane (DCM), ethyl acetate (EtOAc) and n-butanol (BuOH)] of Clerodendrum volubile flowers were investigated on whole blood phagocytic oxidative burst using luminol-amplified chemiluminescence technique. They were also investigated
T H Kim et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 31(1), 75-82 (1999-12-29)
Partial hepatectomy triggers a variety of biological phenomena, which culminate in regeneration of the liver mass. Hepatocyte proliferation is a major feature of the regenerating liver after partial hepatectomy. Previous studies in our laboratory suggested that hepatic matrix remodeling might
PCR Primer
C. Dieffenbach and G. S. Dveksler
PCR Primer: A Laboratory Manual (1995)
Isolation and maintenance of symbiotic fungi of ants in the tribe Attini (Hymenoptera: Formicidae)
Silva-Pinhati A C O, et al.
Neotropical Entomology, 34, 1-5 (2005)