Merck
G8295
Sigma-Aldrich
ββ-Glucuronidase aus E. coli
≥10,000,000 units/g protein (30 min assay), recombinant, expressed in E. coli overproducing strain, lyophilized powder
Synonym(e):
β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
Größe auswählen
25000 UNITS
61,90 €
500000 UNITS
643,00 €
2000000 UNITS
1.970,00 €
61,90 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
25000 UNITS
61,90 €
500000 UNITS
643,00 €
2000000 UNITS
1.970,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
61,90 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Rekombinant
expressed in E. coli overproducing strain
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥10,000,000 units/g protein (30 min assay)
Mol-Gew.
~290 kDa
Zusammensetzung
protein, 40-60% biuret
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Neuer technischer Artikel mit einem Vergleich der Leistung verschiedener Enzyme
Weitere Informationen
über neue von Sigma R&D generierte Anwendungsdaten zur Optimierung der Hydrolyse für verschiedene Arzneimittelklassen, bei denen Enzyme aus unterschiedlichen Quellen verwendet werden, und die Verwendung eines chromatographisch gereinigten Enzyms zur Verminderung der Wirkung der Esterase-Aktivität, die zur Umwandlung von 6-MAM in Morphin führt
Wird zur Hydrolyse von Glucuronidkonjugaten bei der Analyse von Harnmetaboliten verwendet
Wirksam bei der Hydrolyse von Steroid-Glucuronide
Qualität
Contains buffer salts and stabilizer.
Einheitendefinition
One Sigma or modified Fishman unit will liberate 1.0 μg of phenolphthalein from phenolphthalein glucuronide per hr at 37 °C at the pH 6.8 (30 min assay).
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ling Xiao et al.
RSC advances, 10(39), 22966-22971 (2020-06-16)
UDP-glucuronosyltransferases (UGTs) and β-glucuronidase (GUS) catalyze entirely distinct metabolism reactions. UGTs are responsible for the glucuronidation of a variety of drugs, endogenous and environmental chemicals, whereas GUS hydrolyzes glucuronides and liberates the parent substrates. Information on the overlap of ligand
Enzymes
Methods of Enzymatic Analysis, 2, 460-461 (1974)
Shuo Gao et al.
Frontiers in chemistry, 9, 709581-709581 (2021-08-03)
For wide applications of the lacZ gene in cellular/molecular biology, small animal investigations, and clinical assessments, the improvement of noninvasive imaging approaches to precisely assay gene expression has garnered much attention. In this study, we investigate a novel molecular platform
Pascale Fança-Berthon et al.
The Journal of nutrition, 151(7), 1802-1816 (2021-04-21)
Curcuminoids from turmeric rhizome have significant health benefits but low bioavailability. To assess the pharmacokinetics of a novel natural turmeric dried colloidal suspension compared with 4 other turmeric formulations (including a standardized extract) at their respective recommended dosages. Thirty healthy men
Optimized conditions for the emzymatic hydrolysis of a-hydroxytriazolam-glucoronide in human urine.
Tsujikawa, K., et al.
Health Laboratory Science, 50, 286-289 (2004)
Artikel
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Protokolle
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of β-Glucuronidase.
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.