Merck
G211050
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rG(ib)-phosphoramidit
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Synonym(e):
N-(2-methyl-1-oxopropyl)-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-guanosin, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidit]
Größe auswählen
2 G
170,00 €
5 G
432,00 €
10 G
840,00 €
170,00 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 G
170,00 €
5 G
432,00 €
10 G
840,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C50H68N7O9PSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
970.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.51
170,00 €
Versandbereit am31. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Qualitätsniveau
Produktlinie
Proligo Reagents
Assay
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Form
powder
Mol-Gew.
970.18 g/mol
Methode(n)
oligo synthesis: suitable
Verunreinigungen
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC)
≤3% residual Solvent content
Farbe
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Eignung
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
Kompatibilität
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Nukleosidprofil
base: guanosine
base protecting group: isobutyryl
2' protecting group: TBDMS
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4C(=O)NC(NC(=O)C(C)C)=Nc34)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C50H68N7O9PSi/c1-32(2)45(58)54-48-53-44-41(46(59)55-48)52-31-56(44)47-43(66-68(12,13)49(7,8)9)42(65-67(63-29-17-28-51)57(33(3)4)34(5)6)40(64-47)30-62-50(35-18-15-14-16-19-35,36-20-24-38(60-10)25-21-36)37-22-26-39(61-11)27-23-37/h14-16,18-27,31-34,40,42-43,47H,17,29-30H2,1-13H3,(H2,53,54,55,58,59)/t40-,42-,43-,47-,67?/m1/s1
InChIKey
PGJKESPHANLWME-FTZVBZPOSA-N
Allgemeine Beschreibung
DMT-2′-O-TBDMS-rG(ib)-Phosphoramidit gehört zur Gruppe der 2′-O-TBDMS-RNA-Phosphoramidite.
Anwendung
RNA-Interferenz (RNAi) ist ein beliebtes Tool für die sequenzspezifische Hemmung der Genexpression und kann für die Zielvalidierung und andere Arzneimitteltechniken eingesetzt werden. Die praktischste Methode zum Bereitstellen von sequenzspezifischen RNA-Oligonukleotiden ist eine chemische Synthese auf einem festen Träger mit RNA-Phosphoramiditen und RNA-CPG, analog zur DNA-Synthese.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Industriestandard 2′-O-TBDMS-Schutzgruppe
  • Gleichbleibende Reinheit und Leistung über alle Chargen
  • Mit Entschützungsverfahren auf Basis von Methylamin oder AMA kompatibel
  • Standard-RNA-Phosphoramidite liefern ausgezeichnete Kupplungsergebnisse, wenn sie mit ETT oder BTT als Aktivator verwendet werden; die besten Ergebnisse werden mit Aktivator 42 erzielt
  • Verkappung mit gängigem Essigsäureanhydrid-Verkappungsreagens statt mit Cap A-Schnellentschützungslösung
  • Hergestellt nach einem durch ISO 9001 zertifizierten Qualitätssystem
Sonstige Hinweise
Die einzigartigen Eigenschaften von RNA regten die Entwicklung einer Reihe von Diagnose- und Therapieanwendungen sowie Anwendungen in der grundlegenden molekularbiologischen Forschung an, in denen RNA als Folgendes verwendet werden kann:
  • Katalysator (Ribozyme)
  • Affinitätsliganden (Aptamere)
  • Mittel zum Einleiten von Gen-Silencing (RNA-Interferenz) (a)
Rechtliche Hinweise
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)