G1146
ʟ-Glutamine–Penicillin–Streptomycin
solution, suitable for cell culture, BioReagent
Synonym(e):
Pen/Strep, Penicillin/Streptomycin
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
L-Glutamin–Penicillin–Streptomycin -Lösung, with 200 mM L-glutamine, 10,000 U penicillin and 10 mg steptomycin/mL in 0.9% NaCl, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Sterilität
0.1 μm filtered
Produktlinie
BioReagent
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Wirkungsweise
cell wall synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Antimicrobial spectrum: Gram-negative and Gram-positive bacteria.
Komponenten
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Bedeutung und Verwendung von Glutamin in der Hybridom- und Säugerzellkultur
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture