Wichtige Dokumente
F5421
Anti-Fibroblast Growth Factor Receptor-1 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-FGFR-1
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 110-120 kDa
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using trypsin-digested human and animal tissue sections
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:400 using an extract of FGFR-1 transfected cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FGFR1(2260)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Staining of the product is specifically inhibited with the FGFR-1 immunizing peptide. No reaction with human FGFR-2 and FGFR-3 is detected.
Immunogen
Anwendung
- immunoprecipitation
- immunofluorocytochemistry
- immunohistochemistry
- immunoblotting
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)