Merck
EP951020401
Eppendorf twin.tec® PCR-Platten 96
skirted, size 150 μL, colorless, pkg of 25 ea
Synonym(e):
Twin.Tec 96-Well PCR Plates
About This Item
UNSPSC-Code:
41106300
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
skirt
skirted
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 951020401
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
150 μL
96 well
Farbe
colorless
Allgemeine Beschreibung
Entscheiden Sie sich für Eppendorf-twin.tec-PCR-Platten, um bei jedem PCR-Test zuverlässige Ergebnisse zu erzielen. twin.tec-Platten bieten Reinheit, Steifigkeit, Farbcodes und andere einfache, intelligente Funktionen, die Ihre Arbeitsabläufe wesentlich erleichtern. Der stabile Polycarbonat-Rahmen eignet sich gut für automatisierte Prozesse mit hohem Durchsatz, und dank der unterschiedlichen Farben lassen sich die verschiedenen Arbeitsschritte schnell organisieren.
Eppendorf twin.tec® PCR plates provide a reliable choice for every PCR assay. These plates offer a combination of purity, rigidity, and convenient features that simplify your daily laboratory routines. The robust polycarbonate frame ensures compatibility with automation and high-throughput processes. Additionally, the availability of different colors allows for easy organization of workflow steps. The raised well rims of twin.tec plates ensure efficient sealing, minimizing the potential for cross-contamination. Experience the benefits of twin.tec® plates and streamline your PCR experiments with ease and confidence.
Anwendung
PCR
Eppendorf twin.tec® PCR Plates 96 is suitable for use in:
  • standard PCR
  • real-time PCR
  • high throughput PCR
  • small volume sample handling
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Maximale Wiederfindungsraten für verbesserte Testergebnisse
  • Mit Barcode erhältlich (auf Anfrage)
  • Auch ideal für quantitative Echtzeit-PCR geeignet
  • Außergewöhnlich solider und drehmomentfester Polycarbonat-Rahmen
  • OptiTrack® Matrix für schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler
  • Erhöhte Well-Ränder für effektive Versiegelung, verringert außerdem das Risiko einer Kreuzkontamination
  • Chargen-getestet und zertifiziert frei von DNA-, DNase-, RNase- und PCR-Inhibitoren (PCR clean)
  • The rim of the plate is designed to optimize barcode scanning and facilitate automated work processes.
  • The plate adheres to the recommended SBS footprint dimensions (127.76 × 85.47 mm ±0.25 mm).
  • Eight holes in the skirt help in the positioning of the plate and removal from the thermal cycler block.
  • The plate can be provided with a barcode upon request.
  • The plate is designed to be stackable, allowing for efficient use of space.
  • The low-profile design of the plate enhances PCR efficiency and enables optimal performance, especially with small sample volumes.
  • The plate has a maximum well volume of 150 µL when used with cap strips.
  • Suitable for quantitative real-time PCR as well-OptiTrack® matrix that enables faster sample identification and reduces pipetting errors.
  • Batch-tested and certified free of DNA, DNase, RNase, and PCR inhibitors (PCR clean).
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)