EP951020303
Eppendorf twin.tec® PCR-Platten 96
semi skirted, size 250 μL, colorless, pkg of 25 ea
Synonym(e):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
skirt
semi skirted
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 951020303
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
250 μL
96 well
Farbe
colorless
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Maximale Wiederfindungsraten für verbesserte Testergebnisse
- Mit Barcode erhältlich (auf Anfrage)
- Auch ideal für quantitative Echtzeit-PCR geeignet
- Außergewöhnlich solider und drehmomentfester Polycarbonat-Rahmen
- OptiTrack® Matrix für schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler
- Erhöhte Well-Ränder für effektive Versiegelung, verringert außerdem das Risiko einer Kreuzkontamination
- Chargen-getestet und zertifiziert frei von DNA-, DNase-, RNase- und PCR-Inhibitoren (PCR clean)
- The plate features a semi-skirted design, allowing space for labels and barcodes.
- It is compatible with most thermal cyclers.
- Has a maximum well volume of 250 µL (when used with cap strips).
- The plate offers improved well-to-well tolerance.
- Barcode functionality is available upon request, enabling convenient sample tracking and identification..
- The plate is well-suited for quantitative real-time polymerase chain reaction (PCR)
- The OptiTrack® matrix enhances sample identification speed and reduces pipetting errors.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)