EP6001071410
Eppendorf® Side Access Stainless Steel Rack for CryoCube(R) F740 Upright Freezers
including front and back handle for storage of 16 boxes up to 136x136x103 mm (4 inch boxes), 3-Compartment, external W × D × H (139 mm) (569 mm) (444 mm)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
3-Compartment
Holds 16 x boxes (4 in.)
including front and back handle for storage of 16 boxes up to 136x136x103 mm (4 inch boxes)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 6001071410
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Außenmaß B × T × H
(139 mm) (569 mm) (444 mm)
Größe
569x139x444 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)