Merck
EP6001062510
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 8 x 127 mm/5 in boxes, (4 x 2) configuration, stainless steel, drawer
About This Item
UNSPSC-Code:
41122806
NACRES:
NB.12
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
(4 x 2) configuration
Holds 8 x 127 mm/5 in boxes
drawer
max. box number per rack: 4 (2 x 2)
max. box size [mm]: 136 x 136
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 6001062510 (Global)
Methode(n)
cryopreservation: suitable
T × B × H
308 mm (12.1 in.) × 145 mm (5.7 in.) × 276 mm (10.9 in.)
Allgemeine Beschreibung
for ULT freezer: Innova U101 (max. 6 racks)for ULT freezer: Innova U101 (max. 24 boxes)
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)