EP6001062210
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 24 x 53 mm/2 in boxes, (4 x 6) configuration, stainless steel, drawer
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
(4 x 6) configuration
Holds 24 x 53 mm/2 in boxes
drawer
max. box number per rack: 10 (5 x 2)
max. box size [mm]: 136 x 136
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 6001062210 (Global)
Methode(n)
cryopreservation: suitable
T × B × H
308 mm (12.1 in.) × 145 mm (5.7 in.) × 290 mm (11.4 in.)
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)