EP6001012210
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 28 x boxes (2 in.), (4 x 7) configuration, stainless steel, drawer
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
(4 x 7) configuration
Holds 28 x boxes (2 in.)
drawer
max. box number per rack: 28 (4 x 7)
max. box size [mm]: 136 x 136
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 6001012210 (Global)
Methode(n)
cryopreservation: suitable
T × B × H
580 mm (22.8 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 404 mm (15.9 in.)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)