Merck
EP5895200001
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
S-4xUniversal, incl. 4 universal buckets, pkg of 4 ea
Größe auswählen
4 EA
3.970,00 €
3.970,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
4 EA
3.970,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.82
3.970,00 €
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
to hold 4.0 mL to 1,000 mL tubes and flasks and plates
S-4xUniversal, incl. 4 universal buckets
Verpackung
pack of 1 ea
pkg of 4 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5895200001
Parameter
4,500 max. RCF (4,347 xg)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5910R
Allgemeine Beschreibung
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)