Merck
EP5825743008
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 20 x 9 mL round-bottom tubes, pack of 2
Größe auswählen
2 EA
342,00 €
342,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
342,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
342,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
round bottom
Leistungsmerkmale
capacity 20 x 9 mL round-bottom tubes
for use with aerosol-tight lid
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5825743008 (Global)
Parameter
3,044 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
111 mm
Durchmesser
17.5 mm
Kompatibilität
for use with 750 mL round bucket
Allgemeine Beschreibung
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)