EP5804772008
Eppendorf® Adapter for fixed-angle-rotor 6 x 85 mL
holds 1 tube 15-18 mL, set of 2 pieces
Größe auswählen
113,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
113,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
holds 1 tube 15-18 mL
Verpackung
set of 2 pieces
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5804772008
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with Rotor F-34-6-38
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)