EP5424704000
Eppendorf® Rotor F-45-32-5-PCR
incl. lid
Größe auswählen
537,00 €
Größe auswählen
About This Item
537,00 €
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold 4 x PCR strips
incl. lid
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5424704000
Parameter
15,000 max. RCF (18,615 xg)
Methode(n)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5424/5424R
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)