Merck
EP5452000010
Eppendorf® Centrifuge MiniSpin G
incl. standard rotor, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz
Synonym(e):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
Größe auswählen
1 EA
1.170,00 €
1.170,00 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.170,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
40161701
NACRES:
NB.81
1.170,00 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Aufnahme AC/DC
230 V AC, Schuko plug
Leistungsmerkmale
CE compliant
to hold 12 1.5/2.0 mL tubes
incl. standard rotor
Hersteller/Markenname
5452000010
Eppendorf® 5452000010
Eppendorf®
Parameter
12100 × g
13400 rpm
Methode(n)
centrifugation: suitable
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)