EP5392070038
Eppendorf(R) Plate Adapter HeatSealer S200
for 96 and 384 well plates
Größe auswählen
375,00 €
Größe auswählen
About This Item
375,00 €
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
for 96 and 384 well plates
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5392070038 (Global)
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eliminates evaporation in PCR
Seals 96- and 384-well plates
Integrated thermostat prevents overheating
Improved mechanics for even easier Sealing,
PCR Plate Adapter included
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)