EP4861000792
Eppendorf®Xplorer® Plus
16-channel, adjustable, tip volume 5-100 μL, light yellow
Größe auswählen
1.640,00 €
Größe auswählen
About This Item
1.640,00 €
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
, universal plug set
Leistungsmerkmale
adjustable
Verpackung
case of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 4861000792
Spitzenvolumen
5-100 μL
Akkuleistung
lithium
Farbe
light yellow
Lagertemp.
room temp
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)