EP0030124839
Eppendorf® cap strips for PCR tubes
domed, pkg of 120 ea, 10 x 12 strips
Größe auswählen
67,30 €
Größe auswählen
About This Item
67,30 €
Empfohlene Produkte
Materialien
domed
Leistungsmerkmale
autoclavable 120 °C
domed
Verpackung
pkg of 120 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030124839
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)