Merck
EP0030124707
Eppendorf® PCR tubes
Forensic DNA grade, 0.2 mL, colorless, pkg of 500 tubes (10 bags of 50 tubes)
Synonym(e):
Eppendorf® PCR tubes, eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
Größe auswählen
500 EA
93,60 €
93,60 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 EA
93,60 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
NACRES:
NB.22
93,60 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Materialien
conical bottom polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
RNase and DNase free
Forensic DNA grade
cap (hinged lid clip)
Verpackung
pkg of 500 tubes (10 bags of 50 tubes)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030124707
Methode(n)
PCR: suitable
Farbe
colorless
Kapazität
0.2 mL
Allgemeine Beschreibung
Thin-wall PCR tubes with a contamination shield at the front edge of the lid to prevent accidental contact with the inner surface when the tube is opened.
Matt writing surface on lid
Chemische/physikalische Beständigkeit
Autoclavable
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)