Merck
EHU016741
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human APEX2
Größe auswählen
20 μG
194,00 €
50 μG
343,00 €
194,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
194,00 €
50 μG
343,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
194,00 €
Check Cart for Availability
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TCCAGGAAACCAAAGTGACCAGGGATGCACTGACAGAGCCCCTGGCTATCGTTGAGGGTTATAACTCCTATTTCAGCTTCAGCCGCAACCGTAGCGGCTATTCTGGTGTAGCCACCTTCTGTAAGGACAATGCTACCCCAGTGGCTGCTGAAGAAGGCCTGAGTGGCCTGTTTGCCACCCAGAATGGGGATGTTGGTTGCTATGGAAACATGGATGAGTTTACCCAAGAGGAACTCCGGGCTCTGGATAGTGAGGGCAGGGCCCTCCTCACACAGCATAAGATCCGCACATGGGAAGGTAAGGAGAAGACCTTGACCCTAATCAACGTGTACTGCCCCCATGCGGACCCTGGGAGGCCTGAGCGGCTAGTCTTTAAGATGCGCTTCTATCGTTTGCTGCAAATCCGAGCAGAAGCCCTCCTGGCGGCAGGCAGCCATGTGATCATTCTGGGTGACCTGAATACAGCCCACCGCCCCATTGACCACTGGGATGCAGTCAACCTGGAAT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kavi P M Mehta et al.
Cell reports, 31(9), 107705-107705 (2020-06-04)
5-Hydroxymethylcytosine (5hmC) binding, ES-cell-specific (HMCES) crosslinks to apurinic or apyrimidinic (AP, abasic) sites in single-strand DNA (ssDNA). To determine whether HMCES responds to the ssDNA abasic site in cells, we exploited the activity of apolipoprotein B mRNA-editing enzyme catalytic polypeptide-like
Kristen E Mengwasser et al.
Molecular cell, 73(5), 885-899 (2019-01-29)
BRCA1 or BRCA2 inactivation drives breast and ovarian cancer but also creates vulnerability to poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitors. To search for additional targets whose inhibition is synthetically lethal in BRCA2-deficient backgrounds, we screened two pairs of BRCA2 isogenic cell lines