Wichtige Dokumente
DWK986710
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate foamed PE lined PP cap
lips on vial transparent high-density polyethylene bottle, capacity (20), screw cap, case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
Synonym(e):
986710
Größe auswählen
224,00 €
Größe auswählen
About This Item
224,00 €
Empfohlene Produkte
Materialien
foamed PE liner
lips on vial transparent high-density polyethylene bottle
white polypropylene cap
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
Hersteller/Markenname
WHEATON® 986710
Flaschendurchm. &Anzahl; H &Anzahl; B
(27 mm) (61 mm) (387 mm)
Kapazität
(20)
Fitting
22-400 neck
22-400
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- 20 mL size
- Made from Wheaton 180 low potassium borosilicate glass
- Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
- Dimensions (OD x H): 28 mm x 61 mm (with cap attached)
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
- Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)