Merck
E2039
Sigma-Aldrich
Chondroitinase AC aus Flavobacterium heparinum
recombinant, expressed in E. coli, ≥200 units/mg protein, For Chondroitin Sulfate Analysis
Synonym(e):
Chondroitin-AC-Lyase
Größe auswählen
10 UNITS
650,00 €
650,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 UNITS
650,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
650,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Konjugat
(Glucosaminoglycan)
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized solid
Spezifische Aktivität
≥200 units/mg protein
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Chondroitinase AC aus Flavobacterium heparinum ist ein Enzym, das sulfatierte und nicht sulfatierte Polysaccharidketten mit (1–4) Bindungen zwischen Hexosaminen und Glucuronsäureresten mittels eines Eliminierungsmechanismus spaltet. Die daraus resultierenden Oligosaccharidprodukte sind hauptsächlich Disaccharide mit ungesättigten Uronsäuren. Chondroitinase AC schließt spezifisch die Chrondroitinsulfate A und C auf, aber nicht Chondroitinsulfat B (Dermatansulfat).
Chondroitinase AC wird bei der Analyse von Chondroitinsulfat in kommerziellen Proben wie Nahrungsergänzungsmitteln eingesetzt.
Hochgradig aufgereinigt, um störende β-Glucuronidase- und Proteaseaktivitäten zu entfernen, zur Verwendung bei der Hydrolyse von Chrondroitinsulfat vor der HPLC-Analyse. [1]
Einheitendefinition
1 Einheit ist definiert als die Menge an Enzym, die bei pH-Wert 6,7 und 37 °C je Minute 1,0 μmol ungesättigte Disaccharide von Chondroitinsulfat A freisetzt, gemessen durch die Veränderung von A232. Der εμΜ für das Reaktionsprodukt ΔDi-4S (Chrondroitinsulfate A und B) beträgt 5,1 und 5,5 für Δ-Di-6S (Chondroitinsulfat C).
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
E M Denholm et al.
European journal of pharmacology, 416(3), 213-221 (2001-04-06)
In the current study, two specific glycosaminoglycan lyases, chondroitinase AC and chondroitinase B, were utilized to examine the roles of chondroitin sulfates and dermatan sulfate in tumor metastasis and angiogenesis. Melanoma cells (SK-MEL) or endothelial cells were treated with either
Determination of Chondroitin Sulfate Content in Raw Materials and Dietary Supplements by High-Performance Liquid Chromatography with Ultraviolet Detection After Enzymatic Hydrolysis: Single-Laboratory Validation
Ji, D., et al.
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 90(3), 659-669 (2007)
K Pojasek et al.
Biochemical and biophysical research communications, 286(2), 343-351 (2001-08-14)
Glycosaminoglycans (GAGs) are a family of complex polysaccharides involved in a diversity of biological processes, ranging from cell signaling to blood coagulation. Chondroitin sulfate (CS) and dermatan sulfate (DS) comprise a biologically important subset of GAGs. Two of the important
Studies on the enzyme chondroitinase: product structure and ion effects.
H I NAKADA et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 94, 244-251 (1961-08-01)
Fernanda L Paganelli et al.
International journal of antimicrobial agents, 49(3), 355-363 (2017-02-12)
Enterococcus faecium is a multidrug-resistant (MDR) nosocomial pathogen causing significant morbidity in debilitated patients. New antimicrobials are needed to treat antibiotic-resistant E. faecium infections in hospitalised patients. E. faecium incorporates lipoteichoic acid (LTA) (1,3-polyglycerol-phosphate linked to glycolipid) in its cell
Artikel
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.