Wichtige Dokumente
E2005
Eosin-5-isothiocyanat
Synonym(e):
EITC
About This Item
Empfohlene Produkte
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)c1cc(ccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c(O)c(Br)cc24)N=C=S
InChI
1S/C21H7Br4NO5S/c22-12-4-10-14(8-2-1-7(26-6-32)3-9(8)21(29)30)11-5-13(23)18(28)16(25)20(11)31-19(10)15(24)17(12)27/h1-5,27H,(H,29,30)
InChIKey
MCXYFYWNOWPDMA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ersetzt durch
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)